주요 문서
AM03
Sigma-Aldrich
Anti-Bak (Ab-1) Mouse mAb (TC-100)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
51111800
NACRES:
NA.41
application:
citations:
Quality Level
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2