ABS2270
Anti-CDK11
동의어(들):
Cell division cycle 2-like protein kinase 2, Cell division protein kinase 11A, Cyclin-dependent kinase 11A, EC:2.7.11.22, Galactosyltransferase-associated protein kinase p58/GTA, PITSLRE serine/threonine-protein kinase CDC2L
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
purified antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
rabbit #5, polyclonal
분자량
calculated mol wt 91.36 kDa
observed mol wt ~91 kDa
종 반응성
human
종 반응성(상동성에 의해 예측)
mouse
포장
antibody small pack of 100
기술
ChIP: suitable
western blot: suitable
동형
IgG
에피토프 서열
N-terminal
단백질 ID 수납 번호
UniProt 수납 번호
저장 온도
-10 to -25°C
유전자 정보
human ... CDK11A(728642)
특이성
면역원
애플리케이션
Evaluated by Western Blotting in HCT116 Cell Lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected CDK11 in HCT116 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Cyclin-dependent kinase 11 in Western Blotting applications (Hluchy, M., et. al. (2022). Nature. 609(7928):829-834).
ChIP-seq Anaylysis: A representative lot detected Cyclin-dependent kinase 11 in ChIP-seq applications (Hluchy, M., et. al. (2022). Nature. 609(7928):829-834).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
표적 설명
물리적 형태
재구성
저장 및 안정성
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable