정제법
affinity chromatography
종 반응성
human
종 반응성(상동성에 의해 예측)
rat (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), pig (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
기술
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... LDHB(3945)
일반 설명
면역원
애플리케이션
품질
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected LDHB in 10 µg of human PANC-1 cell lysate.
표적 설명
기타 정보
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable