주요 문서
AB9900
Sigma-Aldrich
Anti-IDO Antibody
Chemicon®, from rabbit
동의어(들):
Indoleamine 2,3-dioxygenase
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
purified antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
종 반응성
mouse
제조업체/상표
Chemicon®
기술
ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
mouse ... Ido1(15930)
특이성
IDO [Indoleamine 2,3-dioxygenase], mouse.
면역원
Recombinant mouse IDO.
애플리케이션
Anti-IDO Antibody detects level of IDO & has been published & validated for use in ELISA & WB.
Western blot: 1:2,000-1:5,000 using ECL. Reacts with the ~45 kDa IDO protein. Suggested blocking and dilution buffer is PBST with 0.05% Tween 20 with 5% skim milk. Suggested incubation time is 1 hour at room temperature.
ELISA, direct and indirect: 1:2,000-1:10,000.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
표적 설명
45 kDa
결합
Replaces: 04-1056
물리적 형태
Format: Purified
Liquid on PBS, pH 7.4.
법적 정보
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
Activation of the alternative NF?B pathway improves disease symptoms in a model of Sjogren's syndrome.
Gilboa-Geffen, A; Wolf, Y; Hanin, G; Melamed-Book, N; Pick, M; Bennett, ER; Greenberg et al.
Testing null