주요 문서
AB5739-K
Sigma-Aldrich
Amyloid Beta 1-42
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
51111800
Quality Level
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable