AB2984
Anti-Integrin beta 3 (ITGB3/CD61) Antibody
rabbit polyclonal
동의어(들):
integrin, beta 3 (platelet glycoprotein IIIa, antigen CD61), Platelet membrane glycoprotein IIIa, integrin beta-3, platelet glycoprotein IIIa, CD61 antigen
About This Item
추천 제품
제품명
Anti-Integrin beta-3 Antibody, from rabbit, purified by affinity chromatography
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
human, pig
종 반응성(상동성에 의해 예측)
rat (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
기술
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ITGB3(3690)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Immunoprecipitaiton Analysis: 10 µg from a previous lot immunoprecipitated integrin beta-3 from U251 RIPA lysate.
Cell Structure
ECM Proteins
품질
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected integrin beta-3 in 10 µg of U251 cell lysate.
표적 설명
Uncharacterized bands may be observed in some lysates.
결합
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
U251 cell lysate
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable