AB2963
Anti-MMP-3 Antibody, NT
from rabbit, purified by affinity chromatography
동의어(들):
matrix metallopeptidase 3 (stromelysin 1, progelatinase), matrix metalloproteinase 3 (stromelysin 1, progelatinase), Matrix metalloproteinase-3, transin-1, proteoglycanase, stromelysin-1, Transin-13
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
rhesus macaque, human
종 반응성(상동성에 의해 예측)
chimpanzee (100% sequence homology), rhesus monkey (100% sequence homology)
포장
antibody small pack of 25 μg
기술
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... MMP3(4314)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Cell Structure
MMPs & TIMPs
품질
Western Blot Analysis: 0.1-1 µg/mL of this antibody detects MMP-3 in 10 µg of PMA-treated HL-60 concentrated media.
표적 설명
An uncharacterized band may be seen at ~78 kDa
결합
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
PMA-treated HL-60 concentrated media
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable