주요 문서
AB10339
Sigma-Aldrich
Anti-UGT1a1 Antibody
serum, Chemicon®
동의어(들):
UDP glucuronosyltransferase 1 family, polypeptide A1.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
항체 형태
serum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
종 반응성
mouse, rat, human
제조업체/상표
Chemicon®
기술
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... UGT1A1(54658)
일반 설명
The 9 UDP-glucuronosyltranferases (UGTs) encoded by the UGT1 locus in humans are key enzymes in the metabolism of most drugs as well as endogenous substances such as bile acids, fatty acids, steroids, hormones, neurotransmitters, and bilirubin.
면역원
Epitope: AA W42 – K80
Recombinant UGT1a1
애플리케이션
Detect UGT1a1 using this Anti-UGT1a1 Antibody validated for use in WB.
품질
Routinely evaluated by immunoblot.
표적 설명
60 kDa
법적 정보
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
문서 라이브러리 방문
Robert Roos et al.
Toxicology, 284(1-3), 42-53 (2011-04-05)
PCB 180 (2,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl) is a persistent and accumulating polychlorinated biphenyl abundantly present in food and the environment. In this study, we used highly purified PCB 180 (dioxinlike impurities: 2.7 ng TEQ(WHO)/g PCB 180) in a 28-day toxicity study in young