주요 문서
96440250
Millipore
Vantage L Laboratory Column VL 44 x 250
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151816
eCl@ss:
32011301
제품 라인
Vantage
Quality Level
파라미터
operating temperature at 2-40 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
7 bar max. pressure (100 psid)
기술
protein purification: suitable
길이
250 mm
면적
15 cm2 , cross-sectional
bed H
0-250 mm
베드 용적
0-380 mL
직경
44-44.1 mm
법적 정보
VANTAGE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany