주요 문서
96100500
Millipore
Vantage L Laboratory Column VL 11 x 500
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151816
eCl@ss:
32011301
제품 라인
Vantage
Quality Level
파라미터
temp. range at 2-40 °C
기술
protein purification: suitable
길이
50 cm (19.7 in.)