주요 문서
96100055
Millipore
Vantage L Tube Kit 1000 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151816
eCl@ss:
32011301
제조업체/상표
Vantage
Quality Level
기술
protein purification: suitable
길이
1 m (3.3 ft)
직경
4.4 cm (1.7 in.)