Key Documents
96100050
Millipore
Vantage L Tube Kit 250 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151816
eCl@ss:
32011301
제조업체/상표
Vantage
Quality Level
기술
protein purification: suitable
길이
24.9 cm (9.8 in.)
직경
3.2 cm (1.3 in.)