주요 문서
96100007
Millipore
Vantage L Column Tube Extension Kit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151816
eCl@ss:
32011301
제조업체/상표
Vantage
기술
protein purification: suitable
직경
1.6 cm (0.6 in.)