주요 문서
8.43970
Sigma-Aldrich
N-Ethyltoluene-4-sulfonamide
for synthesis
동의어(들):
N-Ethyltoluene-4-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H13NO2S
CAS Number:
Molecular Weight:
199.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
EC 인덱스 번호:
201-275-1
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
solid
mp
63-65 °C
전이 온도
flash point 127 °C
density
1.26 g/cm3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(NCC)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C9H13NO2S/c1-3-10-13(11,12)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7,10H,3H2,1-2H3
InChI key
OHPZPBNDOVQJMH-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable