주요 문서
8.41774
Sigma-Aldrich
DL-Carnitine hydrochloride
for synthesis
동의어(들):
DL-Carnitine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H16ClNO3
CAS Number:
Molecular Weight:
197.66
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
207-309-1
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
powder
pH
1.8-2.5 (100 g/L in H2O)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+](CC(O)CC(=O)O)(C)(C)C
InChI
1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H
InChI key
JXXCENBLGFBQJM-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 194 °C
Melting range (upper value): ≤ 199 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable