주요 문서
8.41661
Sigma-Aldrich
Butane-1-sulfonic acid sodium salt
for synthesis
동의어(들):
Butane-1-sulfonic acid sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H9NaO3S
CAS Number:
Molecular Weight:
160.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
219-201-1
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
solid
mp
>310 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCC
InChI
1S/C4H10O3S.Na/c1-2-3-4-8(5,6)7;/h2-4H2,1H3,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
InChI key
XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M
분석 메모
Assay (ex Na): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable