주요 문서
83501
Sigma-Aldrich
Plasma Diagnostic Base, Bovine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
eCl@ss:
32011401
생물학적 소스
bovine serum
Quality Level
유형
for cell culture
유통기한
36 mo.
저장 및 안정성
refrigerated
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable