주요 문서
8.20801
Sigma-Aldrich
2-Methylhydroquinone
for synthesis
동의어(들):
2-Methylhydroquinone, 2,5-Dihydroxytoluene, Toluhydroquinone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
2-(CH3)C6H3-1,4-(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
124.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
202-443-7
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.0% (HPLC)
양식
crystals
autoignition temp.
468 °C
효능
200-400 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
124-127 °C
전이 온도
flash point 172 °C
solubility
77 g/L
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Oc1c(cc(cc1)O)C
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
InChI key
CNHDIAIOKMXOLK-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 125 °C
Melting range (upper value): ≤ 128 °C
Identity (IR): passes test