문서
8.20692
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxypropiophenone
for synthesis
동의어(들):
4′-Hydroxypropiophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
4-(OH)C6H4COC2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
150.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
200-743-2
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (acidimetric)
형태
powder
효능
11800 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
148-151 °C
전이 온도
flash point 112 °C
solubility
0.345 g/L
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
300‑400 kg/m3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
InChI key
RARSHUDCJQSEFJ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 148 °C
Melting range (upper value): ≤ 151 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3