주요 문서
8.20584
Sigma-Aldrich
di-Sodium fumarate
for synthesis
동의어(들):
di-Sodium fumarate, Fumaric acid disodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NaOOCCH=CHCOONa
CAS Number:
Molecular Weight:
160.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
241-087-7
NACRES:
NA.22
Quality Level
pH
7-8 (50 g/L in H2O)
solubility
228 g/L
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)\C=C/C(=O)[O-]
InChI
1S/C4H4O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2/b2-1-;;
InChI key
MSJMDZAOKORVFC-UAIGNFCESA-L
분석 메모
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable