주요 문서
8.20529
Sigma-Aldrich
9,10-Diphenylanthracene
for synthesis
동의어(들):
9,10-Diphenylanthracene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H18
CAS Number:
Molecular Weight:
330.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
EC 인덱스 번호:
216-105-1
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
powder
mp
247-252 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
c21c(c(c4c(c2c5ccccc5)cccc4)c3ccccc3)cccc1
InChI
1S/C26H18/c1-3-11-19(12-4-1)25-21-15-7-9-17-23(21)26(20-13-5-2-6-14-20)24-18-10-8-16-22(24)25/h1-18H
InChI key
FCNCGHJSNVOIKE-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 247 °C
Melting range (upper value): ≤ 252 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable