주요 문서
8.20408
Sigma-Aldrich
Dibenzofuran
for synthesis
동의어(들):
Dibenzofuran, Diphenylene oxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H8O
CAS Number:
Molecular Weight:
168.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
EC 인덱스 번호:
205-071-3
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
양식
powder
mp
80-82 °C (External MSDS)
전이 온도
flash point 130 °C
density
1.3 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[o]1c2c(c3c1cccc3)cccc2
InChI
1S/C12H8O/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8H
InChI key
TXCDCPKCNAJMEE-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 79 °C
Melting range (upper value): ≤ 83 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
266.0 °F
Flash Point (°C)
130 °C