주요 문서
8.20233
Sigma-Aldrich
Sodium barbiturate
≥97%
동의어(들):
Sodium barbiturate, Malonylurea natrium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H3N2NaO3
CAS Number:
Molecular Weight:
150.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
224-507-3
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97%
양식
powder
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Na+].[N-]1C(=O)NC(=O)CC1=O
InChI
1S/C4H4N2O3.Na/c7-2-1-3(8)6-4(9)5-2;/h1H2,(H2,5,6,7,8,9);/q;+1/p-1
InChI key
MHQHHBYRYFICDV-UHFFFAOYSA-M
일반 설명
for synthesis
분석 메모
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable