주요 문서
8.18816
Sigma-Aldrich
3-(Chloropropyl)-trimethoxysilane
for synthesis
동의어(들):
3-(Chloropropyl)-trimethoxysilane, CPTMO
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl(CH2)3Si(OCH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
198.72
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
EC 인덱스 번호:
219-787-9
NACRES:
NA.22
양식:
liquid
분석:
≥98.0% (GC)
vapor pressure
<5 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
220 °C
효능
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
3062 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
5.5-44 % (v/v)
bp
195-197 °C/1013 hPa
mp
-50 °C
전이 온도
flash point 78 °C
density
1.082 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Si](OC)(OC)(OC)CCCCl
InChI
1S/C6H15ClO3Si/c1-8-11(9-2,10-3)6-4-5-7/h4-6H2,1-3H3
InChI key
OXYZDRAJMHGSMW-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.081 - 1.085
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
161.1 °F - closed cup
Flash Point (°C)
71.7 °C - closed cup