주요 문서
8.18709
Sigma-Aldrich
Glycerol
anhydrous for synthesis
동의어(들):
1,2,3-Propanetriol, Trihydroxylpropane, Protol, Glycerin, 1,2,3-Propanetriol, Glycerin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOCH2CH(OH)CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
92.09
Beilstein:
635685
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
200-289-5
NACRES:
NA.22
vapor density
3.1 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
분석
≥99% (calc. on anhydr. substance, GC)
형태
liquid
autoignition temp.
698 °F
효능
12600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>18700 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.6-11.3 % (v/v)
기술
electrophoresis: suitable
refractive index
n20/D 1.474 (lit.)
pH
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
전이 온도
flash point 199 °C
density
1.25 g/mL (lit.)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI key
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
Assay (GC, calc. on anhydr. substance): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Density (d 20/4): 1.259 - 1.263 g/cm³
Water: ≤ 0.5 %
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Flash Point (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2