주요 문서
8.18461
Sigma-Aldrich
5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4H-pyran-4-one
for synthesis
동의어(들):
5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4H-pyran-4-one, Kojic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H6O4
CAS Number:
Molecular Weight:
142.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
207-922-4
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
powder
mp
150-154 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[o]1c(c[c](c(c1)O)=O)CO
InChI
1S/C6H6O4/c7-2-4-1-5(8)6(9)3-10-4/h1,3,7,9H,2H2
InChI key
BEJNERDRQOWKJM-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 150 °C
Melting range (upper value): ≤ 154 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable