주요 문서
8.16125
Sigma-Aldrich
Benzyl butyrate
for synthesis
동의어(들):
Benzyl butyrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H14O2
CAS Number:
Molecular Weight:
178.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
203-105-1
NACRES:
NA.22
vapor pressure
11.97 hPa ( 109 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
형태
liquid
효능
2330 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
235-242 °C/1013 hPa
전이 온도
flash point 107 °C
density
1.01 g/cm3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C11H14O2/c1-2-6-11(12)13-9-10-7-4-3-5-8-10/h3-5,7-8H,2,6,9H2,1H3
InChI key
VONGZNXBKCOUHB-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.005 - 1.010
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
224.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
107 °C - closed cup