주요 문서
8.16021
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-Tyrosine
for synthesis
동의어(들):
(S)-(-)-Tyrosine, 4-Hydroxyphenylalanine, Tyr
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H11NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
181.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
EC 인덱스 번호:
200-460-4
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
powder
효능
>5110 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.5 (0.1 g/L in H2O)
mp
297-298 °C (decomposition)
solubility
0.38 g/L
density
1.46 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
300 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[N+H3]C(Cc1ccc(cc1)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)
InChI key
OUYCCCASQSFEME-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=5 in HCl 1mol/l): -12.5 - -11.0 °
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1