주요 문서
8.14776
Sigma-Aldrich
1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenyl-2-propenone
for synthesis
동의어(들):
1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenyl-2-propenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H12O2
CAS Number:
Molecular Weight:
224.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
214-928-0
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
solid
autoignition temp.
280 °C
mp
87 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Oc1c(cccc1)C(=O)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C15H12O2/c16-14-9-5-4-8-13(14)15(17)11-10-12-6-2-1-3-7-12/h1-11,16H/b11-10+
InChI key
AETKQQBRKSELEL-ZHACJKMWSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 87 °C
Melting range (upper value): ≤ 90 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable