주요 문서
8.14707
Sigma-Aldrich
p-tert-Butylcalix[4]arene
for synthesis
동의어(들):
p-tert-Butylcalix[4]arene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C44H56O4
CAS Number:
Molecular Weight:
648.91
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
NACRES:
NA.22
Quality Level
형태
powder
mp
344-347 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C44H56O4/c1-41(2,3)33-17-25-13-27-19-34(42(4,5)6)21-29(38(27)46)15-31-23-36(44(10,11)12)24-32(40(31)48)16-30-22-35(43(7,8)9)20-28(39(30)47)14-26(18-33)37(25)45/h17-24,45-48H,13-16H2,1-12H3
InChI key
NVKLTRSBZLYZHK-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (ex C): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1