주요 문서
8.14621
Sigma-Aldrich
4-Aminohippuric acid
for synthesis
동의어(들):
4-Aminohippuric acid, N-(4-Aminobenzoyl)aminoacetic acid, N-(4-Aminobenzoyl)glycine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H10N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
194.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
200-518-9
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
solid
pH
3.0-3.5 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
199-202 °C (decomposition)
벌크 밀도
380 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N(CC(=O)O)C(=O)c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C9H10N2O3/c10-7-3-1-6(2-4-7)9(14)11-5-8(12)13/h1-4H,5,10H2,(H,11,14)(H,12,13)
InChI key
HSMNQINEKMPTIC-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Color (visual): white to brown
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable