주요 문서
8.13885
Sigma-Aldrich
Crown ether/N-Phenylaza-15-crown-5
for synthesis
동의어(들):
Crown ether/N-Phenylaza-15-crown-5, N-Phenylaza-15-crown-5, N-Phenyl-13-aza-1,4,7,10-tetracyclopentadecane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H25NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
295.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
EC 인덱스 번호:
266-470-6
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
powder
mp
42-47 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N2(CCOCCOCCOCCOCC2)c1ccccc1
InChI
1S/C16H25NO4/c1-2-4-16(5-3-1)17-6-8-18-10-12-20-14-15-21-13-11-19-9-7-17/h1-5H,6-15H2
InChI key
SGDQOAKAHLFKBV-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 42 °C
Melting range (upper value): ≤ 47 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable