주요 문서
81024N
Sigma-Aldrich
Bovine Serum Albumin Sulfhydryl Modified
≥98%, USA origin, Tested For IgG, Protein standard: suitable, enzyme immunoassay: suitable
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
UNSPSC 코드:
41141801
NACRES:
NA.28
product name
Bovine Serum Albumin Sulfhydryl Modified, pack of 10 g
Grade
special quality (Specialty Grade)
Quality Level
분석
≥98% (purity)
형태
lyophilized powder
유통기한
48 mo.
분자량
~66 kDa
정제법
heat shock fractionation
포장
pack of 10 g
기원
USA origin
Free Sulfhydrl Content content
0.0-1.0 mmol/mol
기술
enzyme immunoassay: suitable
ligand binding assay: suitable
protein quantification: suitable
불순물
Tested For IgG
손실
≤5%
pH
6.8-7.5
음이온 미량물
chloride (Cl-): 0.0-6.0 mg/g
양이온 미량물
Na: 0.0-15.0 mg/g
외래 활성
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3