주요 문서
8.03559
Sigma-Aldrich
Dibenzosuberone
for synthesis
동의어(들):
Dibenzosuberone, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H12O
CAS Number:
Molecular Weight:
208.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
214-912-3
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
양식
crystals
효능
2511 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
191-194 °C/7 hPa
mp
31-34 °C
전이 온도
flash point 200 °C
solubility
0.03 g/L
density
1.16 g/cm3 at 25 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O=C1c2c(cccc2)CCc3c1cccc3
InChI
1S/C15H12O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8H,9-10H2
InChI key
BMVWCPGVLSILMU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 31 °C
Melting range (upper value): ≤ 34 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup