주요 문서
72001SBC
Millipore
Luminescent Calibrator Rod
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable