주요 문서
70750-3
Millipore
BugBuster® plus Benzonase Nuclease
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352204
NACRES:
NA.32
포장
Plastic ampoule
법적 정보
BUGBUSTER is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3