항체 생산 유형
secondary antibodies
Quality Level
양식
liquid
제조업체/상표
Novagen®
저장 조건
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
경고
Toxicity: Standard Handling (A)
법적 정보
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable