주요 문서
69219
Sigma-Aldrich
Streptavidin AP Conjugate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
양식
liquid
Quality Level
제조업체/상표
Novagen®
저장 조건
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
경고
Toxicity: Standard Handling (A)
법적 정보
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable