주요 문서
69047-M
Sigma-Aldrich
S-protein HRP Conjugate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
양식
solid
Quality Level
제조업체/상표
Novagen®
저장 조건
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
저장 온도
−20°C
경고
Toxicity: Standard Handling (A)
법적 정보
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable