주요 문서
69036-M
Millipore
Factor Xa, Restriction Grade, Bovine Plasma
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352204
NACRES:
NA.32
Quality Level
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1