주요 문서
6.19119
Sigma-Aldrich
N-Chlorosuccinimide
purified grade
동의어(들):
N-Chlorosuccinimide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H4ClNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
133.53
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352111
Grade
purified grade
InChI
1S/C4H4ClNO2/c5-6-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
InChI key
JRNVZBWKYDBUCA-UHFFFAOYSA-N