주요 문서
6.17829
Sigma-Aldrich
4-Aminoantipyrine
purified grade
동의어(들):
4-Aminoantipyrine, 4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Ampyrone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H13N3O
CAS Number:
Molecular Weight:
203.24
Beilstein:
181635
MDL number:
UNSPSC 코드:
51384603
Grade
purified grade
mp
105-110 °C (lit.)
SMILES string
CN1N(c2ccccc2)C(=O)C(N)=C1C
InChI
1S/C11H13N3O/c1-8-10(12)11(15)14(13(8)2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,12H2,1-2H3
InChI key
RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N