material
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Quality Level
규정 준수
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
제조업체/상표
Opticap®
파라미터
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 20 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
길이
21.6 cm (8.5 in.)
카트리지 공칭 길이
5 in. (12.5 cm)
직경
10.7 cm (4.2 in.)
입구 연결 직경
9/16 in.
입구에서 출구 너비(W)
21.6 cm (8.5 in.)
출구 연결 직경
9/16 in.
불순물
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
중량 추출물
≤30 mg/capsule
Matrix
Polygard®-CR
공극 크기
25.0 μm nominal pore size
25.0 μm pore size
입력
sample type liquid
피팅
inlet hose barb
14 mm (9/16 in.) inlet/outlet hose barb
outlet hose barb
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
특징 및 장점
포장
기타 정보
제조 메모
3 autoclave cycles of 30 min @ 126 °C; not in-line steam sterilizable