분석
≥95% (HPLC)
형태
liquid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
SMILES string
O=C(C1=CC(C(N[C@@H](CC2=CC=CC=C2)[C@H](O)CNC3CC3)=O)=CC(N(S(C)(=O)=O)C)=C1)N[C@H](C)C4=CC=CC=C4
InChI
1S/C31H38N4O5S/c1-21(23-12-8-5-9-13-23)33-30(37)24-17-25(19-27(18-24)35(2)41(3,39)40)31(38)34-28(16-22-10-6-4-7-11-22)29(36)20-32-26-14-15-26/h4-13,17-19,21,26,28-29,32,36H,14-16,20H2,1-3H3,(H,33,37)(H,34,38)/t21-,28+,29-/m1/s1
InChI key
VPNIQGRFZCTBEZ-SPTGULJVSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
β-Secretase
포장
경고
물리적 형태
재구성
기타 정보
법적 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
Flash Point (°C)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)