557525
Ro-32-0432
A selective cell-permeable protein kinase C inhibitor.
동의어(들):
Ro-32-0432, 2-{8-[(Dimethylamino)methyl]-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]indol-3-yl}-3-(1-methyl-1H-indol-3-yl)maleimide, HCl, Bisindolylmaleimide XI, HCl, 3-(8-((dimethylamino)methyl)-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2- a]indol-10-y1)-4-(1-methyl-1 H-indol-3
분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
red
solubility
DMSO: 5 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.[n]21c3c(cc2CC(CC1)CN(C)C)ccc(c3)C4=C(C(=O)NC4=O)c5c6c([n](c5)C)cccc6
InChI
1S/C28H28N4O2.ClH/c1-30(2)15-17-10-11-32-20(12-17)13-18-8-9-19(14-24(18)32)25-26(28(34)29-27(25)33)22-16-31(3)23-7-5-4-6-21(22)23;/h4-9,13-14,16-17H,10-12,15H2,1-3H3,(H,29,33,34);1H
InChI key
WMVQGKBSNAIMHI-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
생화학적/생리학적 작용
PKCα
경고
재구성
기타 정보
Wilkinson, S.E., et al. 1993. Biochem. J.294, 335.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3