주요 문서
539530
Sigma-Aldrich
Anti-PP2Bα (482-494) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
동의어(들):
Anti-Calcineurin, Anti-PP2Bα, Anti-PP 2Bα
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
liquid
포함
≤0.1% sodium azide as preservative
종 반응성(상동성에 의해 예측)
mammals
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
동형
IgG
배송 상태
wet ice
저장 온도
−70°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PPP3CA(5530)
일반 설명
Recognizes the ~60 kDa PP2B catalytic subunit.
  • Antibody Target Gene Symbol: PPP3CA
  • Target Synonym: 2900074D19Rik, AI841391, AW413465, Calcineurin, Calcineurin A Alpha, CALN, CALNA, CALNA1, CCN1, CN, CnA, CnA-alpha, CNA1, MGC106804, Pp2b Subunit A, PP2B-A ALPHA, PPP2B, PPP3CA alpha isoform
  • Entrez Gene Name: protein phosphatase 3 (formerly 2B), catalytic subunit, alpha isoform
  • Human Entrez ID: 5530
  • Mu Entrez ID: 19055
  • Rat Entrez ID: 24674
  • 면역원
    Mammalian
    a synthetic peptide (RMPPRRDAMPSDA) corresponding to amino acids 482-494 of the mammalian PP2B catalytic subunit, conjugated to KLH
    애플리케이션
    Immunoblotting (1:500)
    Immunocytochemistry (1:500)
    경고
    Toxicity: Standard Handling (A)
    물리적 형태
    In 10 mM Tris-HCl, 3 mM glycine, pH 7.5.
    재구성
    Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).
    기타 정보
    No cross-reactivity to other protein phosphatases is detected. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
    법적 정보
    CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
    적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
    당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
    Storage Class Code
    10 - Combustible liquids
    WGK
    WGK 1
    Flash Point (°F)
    Not applicable
    Flash Point (°C)
    Not applicable