5.33916
KIFC1 Inhibitor, AZ82
동의어(들):
KIFC1 Inhibitor, AZ82, 5-Methyl-N-(( R)-1-oxo-1-(( R)-pyrrolidin-3-ylamino)-3-(6-(3-(trifluoromethoxy)phenyl)pyridin-3-yl)propan-2-yl)-4-propylthiophene-2-carboxamide, Tctex7 Inhibitor, Knsl2 Inhibitor, MT/KIFC1 Inhibitor, Bm4137 Inhibitor, HSET Inhibitor, Kinesi, 5-Methyl-N-((R)-1-oxo-1-((R)-pyrrolidin-3-ylamino)-3-(6-(3-(trifluoromethoxy)phenyl)pyridin-3-yl)propan-2-yl)-4-propylthiophene-2-carboxamide, Tctex7 Inhibitor, Knsl2 Inhibitor, MT/KIFC1 Inhibitor, Bm4137 Inhibitor, HSET Inhibitor, Kinesin F
About This Item
추천 제품
분석
≥96% (HPLC)
Quality Level
양식
film
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
yellow
solubility
DMSO: 50 mg/mL
저장 온도
2-8°C
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
MT/KIFC1
포장
경고
재구성
기타 정보
법적 정보
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable