5.33756
Ac-CoA Synthase Inhibitor
동의어(들):
Ac-CoA Synthase Inhibitor, 1-(2,3-di(Thiophen-2-yl)quinoxalin-6-yl)-3-(2-methoxyethyl)urea, N-(2,3-di-2-Thienyl-6-quinoxalinyl)-Nʹ-(2-methoxyethyl)urea, Acyl-CoA Synthetase 2 short-chain Inhibitor; short-chain Acetyl-CoA Synthetase 2 Inhibitor, ACSS2 Inhibitor
About This Item
추천 제품
분석
≥98% (HPLC)
Quality Level
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
yellow
solubility
DMSO: 50 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[s]1c(ccc1)c2nc3c(nc2c4[s]ccc4)ccc(c3)NC(=O)NCCOC
InChI
1S/C20H18N4O2S2/c1-26-9-8-21-20(25)22-13-6-7-14-15(12-13)24-19(17-5-3-11-28-17)18(23-14)16-4-2-10-27-16/h2-7,10-12H,8-9H2,1H3,(H2,21,22,25)
InChI key
CTPVNWVUAGMHEJ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
ACSS2
경고
재구성
기타 정보
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable