주요 문서
506107
Sigma-Aldrich
Anti-P2X7 Receptor (576-595) Rabbit pAb
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
51111800
NACRES:
NA.41
Quality Level
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3