주요 문서
5.00619
SAFC
Vitamin B₁₂-mannitol
trituration 0.1%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352401
Quality Level
양식
solid
농도
0.1%
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
solubility
200 g/L
응용 분야
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
15-25°C
애플리케이션
Vitamin B12 - mannitol trituration 0.1% is suitable for use in pharmaceutical processes.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1